Ácido perclórico ∼70% in water para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
223310010 223312500
ACRO223310010EA 154 EUR
ACRO223310010 ACRO223312500
Ácido perclórico ∼70% in water para análisis
Ácido perclórico
Formula: HClO₄
Pto. Ebullición: 203 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,66 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Ash ≤0.003 %
Titration with NaOH 70 to 72 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm