Ácido iodico 99.6% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
423811000 423815000
ACRO423811000EA 96.4 EUR
ACRO423811000 ACRO423815000
Ácido iodico 99.6% ACS
Ácido iodico
Formula: HIO₃
Pto. de fusión: 110 °C
Densidad: 4,629 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011348
Núm. CAS: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,05034
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals and chunks
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after ignition ≤0.02 %
Chloride and Bromide ≤0.02 % (as Cl)
Iodide (I) passes test
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.1 %