Ácido iodico ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7782-68-5
Molecular Formula: HIO3
Formula Weight: 175.91
Physical Form: Powder/Chunks
Density: 4.629
Appearance: White to pale cream
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,5012
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011348
Formula:
HIO₃ Pto. de fusión: 110 °C (desc.) Densidad: 4,629 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011348 Núm. CAS: 7782-68-5 EINECS: 231-962-1 UN: 3085 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,5012 |