Ácido iodico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11925.0B
A11925.18
A11925.22
A11925.30
A11925.0BEA
645
EUR
A11925.0B
A11925.18
A11925.22
A11925.30
Ácido iodico ≥99%
Ácido iodico
Purity: 99%
CAS No.: 7782-68-5
Molecular Formula: HIO3
Formula Weight: 175.91
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011348
Formula:
HIO₃ Pto. de fusión: 110 °C (desc.) Densidad: 4,629 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011348 Núm. CAS: 7782-68-5 EINECS: 231-962-1 UN: 3085 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,5012 |