Ácido molibdico (≥85% MoO₃)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10537.0E A10537.22 A10537.36
A10537.0EEA 767 EUR
A10537.0E A10537.22 A10537.36
Ácido molibdico (≥85% MoO₃)
Ácido molibdico
CAS No.: 7782-91-4 MDL No.: MFCD00036287
Formula: H₂MoO₄
Pto. Ebullición: ∼300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 3,1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036287
Núm. CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Índice Merck: 13,06262