Agua
Proveedor: Cayman Chemical
400000-1 400000-4
CAYM400000-1EA 26.4 EUR
CAYM400000-1 CAYM400000-4
Agua
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098