Agua, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Hydrogen oxide
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83645.320EA
32.3
EUR
83645.320
83645.290
83645.400
Agua, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Agua
Formula:
H₂O MW: 18.02 g/mol Pto. Ebullición: 100 Pto. de fusión: 0 Densidad: 1.000 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011332 Núm. CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Índice Merck: 13,10098 |
Resultados test especificaciones
Coloración | Max. 5 APHA |
Conductividad (25°C) (en llenado) | Max. 1 µS/cm |
Residuo de evaporación | Max. 1 ppm |
Al (Aluminio) | Max. 50 ppb |
Ca (Calcio) | Max. 50 ppb |
Fe (Hierro) | Max. 50 ppb |
K (Potasio) | Max. 50 ppb |
Mg (Magnesio) | Max. 50 ppb |
Na (Sodio) | Max. 100 ppb |
Fluorescencia (como quinina)(254/450 nm) | Max. 1 ppb |
Fluorescencia (como quinina)(365/450 nm) | Max. 0,5 ppb |
Gradiente (210 nm) | Max. 5 mAU |
Gradiente (220 nm) | Max. 2 mAU |
Gradiente (254 nm) | Max. 1 mAU |
MS-ESI+ (como Reserpina) | Max. 2 ppb |
MS-APCI+ (como Reserpina) | Max. 2 ppb |
MS-ESI- (como 4-Nitrofenol) | Max. 20 ppb |
MS-APCI- (como 4-Nitrofenol) | Max. 20 ppb |
Recuento de colonias (Ph.Eur.) (llenado) | Max. 100 CFU/ml |
TOC (en llenado) | Max. 30 ppb |