Agua, HiPerSolv CHROMANORM®, grado supergradient para HPLC, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hydrogen oxide
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83650.320EA 50.2 EUR
83650.320 83650.290
Agua, HiPerSolv CHROMANORM®, grado supergradient para HPLC, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Filtrado a 0,2 µm Pasa test
Coloración Max. 5 APHA
Residuo de evaporación Max. 1 ppm
Conductividad espe.(25°C)(llenado) Max. 1 µS/cm
Carbono orgánico total (COT) Max. 10 ppb
Absorbancia (200 nm) Max. 0,01
Absorbancia (210 nm) Max. 0,01
Absorbancia (220 nm) Max. 0,01
Absorbancia (240 nm) Max. 0,01
Absorbancia (254 nm) Max. 0,005
Absorbancia (280 nm) Max. 0,005
Absorbancia (300 nm) Max. 0,005
Fluorescencia (como quinina) (254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescencia (como quinina) (365 nm) Max. 0,5 ppb
Gradiente (220 nm) Max. 5 mAU
Gradiente (254 nm) Max. 2 mAU