Agua, UltraPure, filtrado estéril
Proveedor: Rockland Immunochemicals
Sinónimos: Hydrogen oxide
MB-009-1000 MB-009-4000
ROCKMB-009-1000EA 124 EUR
ROCKMB-009-1000 ROCKMB-009-4000
Agua, UltraPure, filtrado estéril
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098