Agua suitable for ion chromatography, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hydrogen oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
00612-2.5L 00612-5L
00612-2.5LEA 53.3 EUR
00612-2.5L 00612-5L
Agua suitable for ion chromatography, Supelco®
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66c87043737e047d8bff27c581f18ad666cd31dd&vid=0f14da23d91e07756af6de508674b503983b7e28&prid=web&clid=SAPDAM