Ácido metilfosfónico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
354330050 354330250 354331000
ACRO354330050EA 75.5 EUR
ACRO354330050 ACRO354330250 ACRO354331000
Ácido metilfosfónico 98%
Ácido metilfosfónico
Formula: CH₅O₃P
Pto. de fusión: 103…107 °C
Densidad: 1,639 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002137
Núm. CAS: 993-13-5
EINECS: 213-607-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %