Ácido metilfosfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12619.03
A12619.06
A12619.14
A12619.22
A12619.03EA
42.2
EUR
A12619.03
A12619.06
A12619.14
A12619.22
Ácido metilfosfónico ≥98%
Ácido metilfosfónico
Purity: 98%
CAS No.: 993-13-5
Molecular Formula: CH5O3P
Formula Weight: 96.03
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 1739372
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002137
Formula:
CH₅O₃P Pto. de fusión: 103…107 °C Densidad: 1,639 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002137 Núm. CAS: 993-13-5 EINECS: 213-607-2 UN: 3261 ADR: 8,II |