Ácido sulfúrico 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
258105-1L 258105-2.5L 258105-500ML 258105-100ML
258105-1LEA 65.5 EUR
258105-1L 258105-2.5L 258105-500ML 258105-100ML
Ácido sulfúrico 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS, Fluka™
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: 310 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –14…–10 °C
Densidad: 1,840 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,08974
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density <0.3 (25 °C, vs air)
Assay 95.0 - 98.0 %
Density (D 20/4) 1.825 - 1.836
Residue on ignition Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 2 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Mercury (Hg) Max. 0.005 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.2 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.5 ppm
KMnO₄ reducing matter (as SO₂) Max. 2 ppm
APHA Max. 10
Appearance Free from suspended or insoluble matter
Vapor Pressure 1 mmHg ( 146 °C)