Ácido sulfúrico ≥95%, ARISTAR® para análisis de trazas
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
450061QEA
157
EUR
450061Q
Ácido sulfúrico ≥95%, ARISTAR® para análisis de trazas
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 10,38 °C Densidad: 1,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II IR: 01-2119458838-20 Índice Merck: 14,08974 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 95.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 0.1 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 0.05 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.050 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.005 ppm |
B (Boron) | Max. 0.050 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.050 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.100 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.001 ppm |
CO | Max. 0.005 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.010 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.050 ppm |
Hg (Mercury) | Max. 0.001 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.050 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.030 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.005 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.300 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 1.0 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.005 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.005 ppm |
Se (Selenium) | Max. 0.100 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.005 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.020 ppm |
Oxygen absorbing components | Max. 1 ppm |
Non-volatile matter | Max. 10 ppm |