di-Litio tetraborato ≥99.9% PPA
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Litio tetraborato, Tetraborato de dilitio
222534-1KG 222534-250G
222534-1KGEA 480 EUR
222534-1KG 222534-250G
di-Litio tetraborato ≥99.9% PPA
di-Litio tetraborato
Formula: Li₂B₄O₇
Pto. de fusión: 760…880 °C
Densidad: 0,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00011083
Núm. CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Índice Merck: 14,05524
Order Now
Resultados test especificaciones
Loss on ignition (800 °C, 1 h) Max. 1.00 %
Grain dissipation (medium value) Max. 500 µm
Metal trace analysis (ICP) Max. 1000 ppm
Boron (B) Min. 25.0 %