D(-)-β-mercaptovalina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
A11446.06
A11446.14
A11446.22
A11446.06EA
74.9
EUR
A11446.06
A11446.14
A11446.22
D(-)-β-mercaptovalina 98%
D(-)-β-mercaptovalina
Purity: 99%
CAS No.: 52-67-5
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Unpleasant
pH: 4.5-5.5
Melting Point: 202-204° dec.
Beilstein Reference: 1722375
Merck Reference: 14,7088
Optical Rotation: -63° (c=1 in 1N NaOH)
MDL No.: MFCD00064302
Formula:
C₅H₁₁NO₂S MW: 149.2 g/mol Pto. de fusión: 202…204 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00064302 Núm. CAS: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 |