Tetraetilborato de sodio 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
363880010 363880050
ACRO363880010EA 117 EUR
ACRO363880010 ACRO363880050
Tetraetilborato de sodio 97%, puro
Tetraetilborato de sodio
Formula: C₈H₂₀BNa
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061547
Núm. CAS: 15523-24-7
UN: 3393
ADR: 4.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %