Tetraetilborato de sodio
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
DE-MS-03401-1 DE-MS-03401-25 DE-MS-03401-5
PROODE-MS-03401-1EA 156 EUR
PROODE-MS-03401-1 PROODE-MS-03401-25 PROODE-MS-03401-5
Tetraetilborato de sodio
Tetraetilborato de sodio
Formula: C₈H₂₀BNa
Número MDL: MFCD00061547
Núm. CAS: 15523-24-7
UN: 3393
ADR: 4.2,I