Tetrafluoroborato de potasio 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio tetrafluoroborato
269220010 269220250 269220050
ACRO269220010EA 133 EUR
ACRO269220010 ACRO269220250 ACRO269220050
Tetrafluoroborato de potasio 99%, extra puro
Tetrafluoroborato de potasio
Formula: BF₄K
MW: 125.9 g/mol
Pto. Ebullición: 960.85
Pto. de fusión: 530 °C
Densidad: 3.348
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011395
Núm. CAS: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Índice Merck: 12,07859
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm