Tetrafluoroborato de potasio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potasio tetrafluoroborato
11556.36
11556.A3
11556.36EA
73.9
EUR
11556.36
11556.A3
Tetrafluoroborato de potasio ≥99%
Tetrafluoroborato de potasio
Purity: 99% min
CAS No.: 14075-53-7
Molecular Formula: BF4K
Formula Weight: 125.91
Physical Form: Powder
Density: 2.50
Refractive Index: 1.3245
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 529°
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in water (0.45g/100g H2O). Slightly soluble in boiling alcohol
Merck Reference: 14,7686
MDL No.: MFCD00011395
Formula:
BF₄K MW: 125.9 g/mol Pto. Ebullición: 960.85 Dec. Pto. de fusión: 529 °C Densidad: 2.50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011395 Núm. CAS: 14075-53-7 EINECS: 237-928-2 Índice Merck: 12,07859 |