Tetrafluoroborato de potasio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potasio tetrafluoroborato
A15605.30
A15605.0B
A15605.0I
A15605.30EA
39.7
EUR
A15605.30
A15605.0B
A15605.0I
Tetrafluoroborato de potasio ≥98%
Tetrafluoroborato de potasio
Purity: 98%
CAS No.: 14075-53-7
Molecular Formula: BF4K
Formula Weight: 125.91
Refractive Index: 1.3245
Melting Point: 529°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,7686
MDL No.: MFCD00011395
Formula:
BF₄K MW: 125.9 g/mol Pto. Ebullición: 960.85 Dec. Pto. de fusión: 529 °C Densidad: 2.50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011395 Núm. CAS: 14075-53-7 EINECS: 237-928-2 Índice Merck: 12,07859 |