Tetrahidroborato de potasio 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196551000 196555000 196550025 196550050
ACRO196551000EA 109 EUR
ACRO196551000 ACRO196555000 ACRO196550025 ACRO196550050
Tetrahidroborato de potasio 98+%
Tetrahidroborato de potasio
Formula: H₄BK
Pto. de fusión: 500 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011396
Núm. CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 12,07777
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥98.0 %