Tetrahidroborato de potasio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasio tetrahidruroborato, Potasio borohidruro
Purity: 98%
CAS No.: 13762-51-1
Molecular Formula: BH4K
Formula Weight: 53.94
Physical Form: Powder
Density: 1.17
Refractive Index: 1.494
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Source of hydrogen, reducing agent for aldehydes, ketones, acid chlorides; foaming agent for plastics
Formula:
H₄BK MW: 53.94 g/mol Pto. de fusión: >400 °C (desc.) Densidad: 1.17 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011396 Núm. CAS: 13762-51-1 EINECS: 237-360-5 UN: 1870 ADR: 4.3 I Índice Merck: 12,07777 |