Tetrahidroborato de potasio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
8.20747.0025EA 53.1 EUR
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
Tetrahidroborato de potasio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrahidroborato de potasio
Formula: H₄BK
Pto. de fusión: 500 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011396
Núm. CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 12,07777
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 500 °C
Molar Mass 53.94 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.11 g/cm3
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material