Sodio tetrafenilborato 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
138520250 138521000
ACRO138520250EA 200 EUR
ACRO138520250 ACRO138521000
Sodio tetrafenilborato 99.5%
Sodio tetrafenilborato
Formula: (C₆H₅)₄BNa
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011494
Núm. CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08765
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %