Sodio tetrafenilborato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrafenilborato de sodio
424450250 424451000 424455000
ACRO424450250EA 194 EUR
ACRO424450250 ACRO424451000 ACRO424455000
Sodio tetrafenilborato ACS
Sodio tetrafenilborato
Formula: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342,22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011494
Núm. CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08765
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Gravimetry ≥99.5 %
Clarity of solution Passes test