Sodio tetrafenilborato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrafenilborato de sodio
A10909.14 A10909.06 A10909.22
A10909.14EA 160 EUR
A10909.14 A10909.06 A10909.22
Sodio tetrafenilborato ≥99%
Sodio tetrafenilborato
Purity: 99% CAS No.: 143-66-8 Molecular Formula: C24H20BNa Formula Weight: 342.23 pH: 8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3599783 Merck Reference: 14,8690 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011494
Formula: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342,22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011494
Núm. CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,8690