Sodio tetrafenilborato ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06669.0010 1.06669.0025 1.06669.0100
1.06669.0010EA 183 EUR
1.06669.0010 1.06669.0025 1.06669.0100
Sodio tetrafenilborato ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Sodio tetrafenilborato
Formula: (C₆H₅)₄BNa
Pto. de fusión: > 400 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011494
Núm. CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08765
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 342.22 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials