Bromuro de cesio 99.9%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cesio bromuro
192060250 192061000
ACRO192060250EA 107 EUR
ACRO192060250 ACRO192061000
Bromuro de cesio 99.9%, puro
Bromuro de cesio
Formula: BrCs
Pto. Ebullición: 1300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 636 °C
Densidad: 4,44 g/cm³
Número MDL: MFCD00010954
Núm. CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Índice Merck: 13,02019
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %