Bromuro de cesio 99,9 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cesio bromuro
12928.18 12928.30
12928.18EA 110 EUR
12928.18 12928.30
Bromuro de cesio 99,9 Metals basis
Bromuro de cesio
Purity: 99.9% CAS No.: 7787-69-1 Molecular Formula: BrCs Formula Weight: 212.81 Physical Form: Crystalline Density: 4.44 Refractive Index: 1.6984 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 636° Boiling Point: 1300° Merck Reference: 14,2009 MDL No.: MFCD00010954
Formula: BrCs
MW: 212.81 g/mol
Pto. Ebullición: 1300 °C
Pto. de fusión: 636
Densidad: 4.44
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010954
Núm. CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Índice Merck: 14,2009