Bromuro de cesio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cesio bromuro
13490.18
13490.30
13490.18EA
70.9
EUR
13490.18
13490.30
Bromuro de cesio ≥99% (metals basis)
Bromuro de cesio
Purity: 99%
CAS No.: 7787-69-1
Molecular Formula: BrCs
Formula Weight: 212.81
Physical Form: Crystalline
Density: 4.44
Refractive Index: 1.6984
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 636°
Boiling Point: 1300°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone
Merck Reference: 14,2009
MDL No.: MFCD00010954
Crystals for infrared spectroscopy, x-ray fluorescent screens, scintillation counters
Formula:
BrCs Pto. Ebullición: 1300 °C Pto. de fusión: 636 °C Densidad: 4,44 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010954 Núm. CAS: 7787-69-1 EINECS: 232-130-0 Índice Merck: 14,2009 |