Bromuro de cesio, ultra seco ≥99.9% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención


Ampuled under argon

14289.09 14289.18
14289.09EA 180 EUR
14289.09 14289.18
Bromuro de cesio, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Bromuro de cesio

Purity: 99.9% CAS No.: 7787-69-1 Molecular Formula: CsBr Formula Weight: 212.81 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.44 Refractive Index: 1.6984 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 636° Boiling Point: 1300° Merck Reference: 14,2009 MDL No.: MFCD00010954

Formula: BrCs
Pto. Ebullición: 1300 °C
Pto. de fusión: 636 °C
Densidad: 4,44
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010954
Núm. CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Índice Merck: 14,2009

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR