Cesio cloruro
Proveedor: Ambion
9162 9164
AMBI9162EA 0 EUR
AMBI9162 AMBI9164
Cesio cloruro
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Pto. Ebullición: 1303 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 646 °C
Densidad: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021