Cesio cloruro 99,5 BioXtra Titration_for, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Atención
|
Sinónimos:
Cesium Chloride
MQ200
C3309-10G
C3309-250G
C3309-50G
C3309-10GEA
146
EUR
C3309-10G
C3309-250G
C3309-50G
Cesio cloruro 99,5 BioXtra Titration_for, Sigma-Aldrich®
Cesio cloruro
Used for the preparation of electrically conducting glasses. Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Formula:
CsCl MW: 168.36 g/mol Pto. Ebullición: 1303 Pto. de fusión: 645 °C (lit.) Densidad: 3,7808 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010955 Núm. CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Índice Merck: 13,02021 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) | White |
Appearance (Form) | Powder |
Solubility (Colour) | Colourless |
Solubility (Turbidity), (3 M in H₂O at 20 deg C) | Clear |
Loss on Drying 110 deg C | ≤0,5 % |
Insoluble Matter, Passes Filter test | Pass |
Sulfate (SO₄) | ≤0.002% |
Aluminum (AL) | ≤0.0005% |
Bismuth (Bi) | ≤0.0005% |
Lead (Pb) | ≤0.0005% |
Arsenic | ≤0.0001% |
Barium (Ba) | ≤0.0005% |
Cadmium (Cd) | ≤0.0005% |
Cobalt (Co) | ≤0.0005% |
Strontium (Sr) | ≤0.0005% |
Copper (Cu) | ≤0.0005% |
Zinc (Zn) | ≤0.0005% |
Potassium (K) | ≤0.005% |
Iron (Fe) | ≤0.0005% |
Lithium (Li) | ≤0.0005% |
Molybdenum (Mo) | ≤0.0005% |