Sodio cloruro, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
567442-1EAEA 48.5 EUR
567442-1EA
Sodio cloruro, Millipore®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Pto. Ebullición: 1413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599