Sodio cloruro ≥99%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
S9625-10KGEA 237 EUR
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
Sodio cloruro ≥99%, grado reactivo
Sodio cloruro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1,465 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 800 °C
Densidad: 2,160 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Assay (argentometric) 99.5 - 100.5 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying