Clorito de sodio 80% no estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
223230050 223235000 223230025 223230100
ACRO223230050EA 35.6 EUR
ACRO223230050 ACRO223235000 ACRO223230025 ACRO223230100
Clorito de sodio 80% no estabilizado, puro
Clorito de sodio
Formula: ClNaO₂
Pto. Ebullición: 112 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180…200 °C (desc.)
Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003478
Núm. CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1496
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,08672
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥75 %