Clorito de sodio tech. ∼80%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
14265.36
14265.A3
14265.A9
14265.36EA
72.8
EUR
14265.36
14265.A3
14265.A9
Clorito de sodio tech. ∼80%, grado técnico
Clorito de sodio
Purity: 80%
CAS No.: 7758-19-2
Molecular Formula: ClNaO2
Formula Weight: 90.44
Physical Form: Flake/Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 180-200° dec.
Merck Reference: 14,8600
UN No.: 1496
MDL No.: MFCD00003478
Formula:
ClNaO₂ Pto. Ebullición: 112 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 180…200 °C (desc.) Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003478 Núm. CAS: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1496 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,8600 |