Potasio perclorato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasio perclorato
221360250 221365000 221360010 221360025
ACRO221360250EA 30.6 EUR
ACRO221360250 ACRO221365000 ACRO221360010 ACRO221360025
Potasio perclorato 99+% para análisis
Potasio perclorato
Formula: ClKO₄
Pto. de fusión: 400 °C (desc.)
Densidad: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011362
Núm. CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,07738
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm