Potasio perclorato, anhidro 99.0-100.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasio perclorato
11630.22
11630.36
11630.22EA
50.7
EUR
11630.22
11630.36
Potasio perclorato, anhidro 99.0-100.5% ACS
Potasio perclorato
Purity: 99.0-100.5%
CAS No.: 7778-74-7
Molecular Formula: KClO4
Formula Weight: 138.55
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 2.52
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Partially soluble in water. Insoluble in alcohol.
Merck Reference: 14,7653
UN No.: 1489
MDL No.: MFCD00011362
For Parr Bomb Work
Formula:
ClKO₄ MW: 138.55 g/mol Pto. de fusión: 400 °C (desc.) Densidad: 2.52 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011362 Núm. CAS: 7778-74-7 EINECS: 231-912-9 UN: 1489 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,7653 |