Potasio perclorato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasio perclorato
A11296.0E A11296.22 A11296.36
A11296.0EEA 317 EUR
A11296.0E A11296.22 A11296.36
Potasio perclorato ≥99%
Potasio perclorato
Purity: 99% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Odour: Odourless Melting Point: 301-304° UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
Formula: ClKO₄
MW: 138.55 g/mol
Pto. de fusión: 301…304 °C
Densidad: 2.52
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011362
Núm. CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,07738