Potasio perclorato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05076.0250 1.05076.1000
1.05076.0250EA 191 EUR
1.05076.0250 1.05076.1000
Potasio perclorato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Potasio perclorato
Formula: ClKO₄
Pto. de fusión: 608 °C
Densidad: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Número MDL: MFCD00011362
Núm. CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,07738
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 17 g/l (20 °C)
Melting Point 610 °C (decomposition)
Molar Mass 138.55 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
pH 5.0 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer