Cesio carbonato 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
278020100 278020500
ACRO278020100EA 48.2 EUR
ACRO278020100 ACRO278020500
Cesio carbonato 99.99% (trace metals basis)
Carbonato de cesio
Formula: Cs₂CO₃
Pto. de fusión: >400 °C
Densidad: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010957
Núm. CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Índice Merck: 13,02020
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %