Cesio carbonato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
10924.14 10924.06 10924.22 10924.36
10924.14EA 77 EUR
10924.14 10924.06 10924.22 10924.36
Cesio carbonato ≥99.9% (metals basis)
Carbonato de cesio
Purity: 99.9% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: -20 Mesh Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Formula: Cs₂CO₃
MW: 325,82 g/mol
Pto. de fusión: 610 °C (desc.)
Densidad: 4,072
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010957
Núm. CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Índice Merck: 14,2010