Cesio carbonato ≥99.994% (metals basis), Puratronic®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

12117.22 12117.06 12117.14
12117.22EA 388 EUR
12117.22 12117.06 12117.14
Cesio carbonato ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
Carbonato de cesio

Purity: 99.994% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957

Formula: Cs₂CO₃
Pto. de fusión: 610 °C (desc.)
Densidad: 4,072
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010957
Núm. CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Índice Merck: 14,2010

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR