Cesio carbonato ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
87635.09
87635.18
87635.09EA
70.3
EUR
87635.09
87635.18
Cesio carbonato ≥99.99% (metals basis)
Carbonato de cesio
Purity: 99.99%
CAS No.: 534-17-8
Molecular Formula: Cs2CO3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder/Granules
Density: 4.072
pH: 10-12
Melting Point: 610° dec.
Beilstein Reference: 4546405
Merck Reference: 14,2010
MDL No.: MFCD00010957
Formula:
Cs₂CO₃ Pto. de fusión: 610 °C (desc.) Densidad: 4,072 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010957 Núm. CAS: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Índice Merck: 14,2010 |