Cesio carbonato
Proveedor: Merck
Peligro
1.02040.0025 1.02040.1000
1.02040.0025EA 57.5 EUR
1.02040.0025 1.02040.1000
Cesio carbonato
Carbonato de cesio
Formula: Cs₂CO₃
Pto. de fusión: 610 °C
Densidad: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010957
Núm. CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Índice Merck: 13,02020