Potasio carbonato 98, powder -325 mesh, reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Potash
347825-1KG 347825-2.5KG 347825-25KG
347825-1KGEA 158 EUR
347825-1KG 347825-2.5KG HONC347825-25KG
Potasio carbonato 98, powder -325 mesh, reagent
Potasio carbonato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Pto. Ebullición: Dec.
Pto. de fusión: 891 °C
Densidad: 2.430 g/cm³ (19 °C)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00011382
Núm. CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Índice Merck: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Form powder
Assay 98.0 - 102.0 %
Particle size distribution 50 % Max. 44 µm
Particle Size −325 mesh