Carbonato de rubidio zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
MQ200
8.43858.0010 8.43858.0050
8.43858.0010EA 113 EUR
8.43858.0010 8.43858.0050
Carbonato de rubidio zS, Sigma-Aldrich®
Carbonato de rubidio
Formula: CO₃Rb₂
MW: 230.94 g/mol
Pto. de fusión: 837
Densidad: 2.43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011188
Núm. CAS: 584-09-8
EINECS: 209-530-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4500 g/l (20 °C)
Melting Point 837 °C
Molar Mass 230.95 g/mol
pH 11.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula CO3Rb2
Chemical Formula Rb2CO3