Cromato de cesio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13492.14
13492.22
13492.14EA
67.7
EUR
13492.14
13492.22
Cromato de cesio ≥99.9% (metals basis)
Cromato de cesio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13454-78-9
Molecular Formula: Cs2CrO4
Formula Weight: 381.81
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00016050
Formula:
CrCs₂O₄ MW: 381.8 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016050 Núm. CAS: 13454-78-9 EINECS: 236-640-4 UN: 3087 ADR: 5.1 III |